Kaliumthiocyanat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1071801
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
87922.290EA 248 EUR
87922.290
Kaliumthiocyanat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1071801
Kaliumthiocyanat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: KSCN
Molecular Weight: 97,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1