Celite® 545, Filterhilfsmittel, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diatomeenerde, behandelt (calciniert)Kieselgur, behandelt (calciniert)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
20199-UEA 408 EUR
20199-U
Celite® 545, Filterhilfsmittel, Supelco®
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0