Celite® 545, Filterhilfsmittel, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Achtung

Synonyme: Diatomeenerde, behandelt (calciniert)Kieselgur, behandelt (calciniert)

3376.2500EA 211.24 EUR
3376.2500
Celite® 545, Filterhilfsmittel, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Loss on Drying at 110°C max. 0.2 %
Petroleum Ether Extractables value on label
pH of 5% Slurry at 20°C 8.0 - 11.0

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR