Natriumhydrogencarbonat 0.5 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081301
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumbicarbonat
87932.290EA 248 EUR
87932.290
Natriumhydrogencarbonat 0.5 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081301
Natriumhydrogencarbonat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: NaHCO₃
Molecular Weight: 84,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg