Quarz, BCR® CRM 50-220 μm
Lieferant: Merck
Synonyme: Silicium(IV)oxidSand, weißer QuarzSiliciumdioxid
SIALBCR130-50GEA 250 EUR
SIALBCR130-50G
Quarz, BCR® CRM 50-220 μm
Quarz
Quartz (particle size) BCR® certified Reference Material, 50-220 μm particle size
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1427 °C
Dichte: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00217788
CAS-Nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/83/16640583.jpg