Kupfer(II)-ethylendiamin 21% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3008700
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,2-Diaminoethan:Kupfer(II)hydroxid (2:1)Kupfer(II)bis(ethylendiamin)hydroxidKupfer(II)-ethylendiamin-LösungKupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxidBis(ethylendiamin)kupferdihydroxid
87712.290EA 567 EUR
87712.290
Kupfer(II)-ethylendiamin 21% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3008700
Kupfer(II)-ethylendiamin
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Molecular Weight: 217,76 g/mol
MDL: MFCD00274628
CAS-Nummer: 14552-35-3
EINECS: 238-597-7
UN: 1761
ADR: 8 (6.1),II