Ninhydrin-Lösung R2 Reag. Ph. Eur. 1058305
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Dihydroxy-1,3-indandion
, 2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dion
, Indantrionhydrat
, 2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion
, 2,2-Dihydroxy-1,3-indendion
87878.180EA
106
EUR
87878.180
Ninhydrin-Lösung R2 Reag. Ph. Eur. 1058305
Ninhydrin
Ninhydrin R (3 g) in 100 ml of a 45,5 g/l solution of sodium metabisulphite R.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
C₉H₆O₄ Molecular Weight: 178,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003791 CAS-Nummer: 485-47-2 |