Ninhydrin-Lösung R3 Reag. Ph. Eur. 1058306
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dihydroxy-1,3-indandion2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dionIndantrionhydrat2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion2,2-Dihydroxy-1,3-indendion
87879.180EA 106 EUR
87879.180
Ninhydrin-Lösung R3 Reag. Ph. Eur. 1058306
Ninhydrin
A 4 g/l solution in a mixture of 5 volumes of anhydrous acetic acid R and 95 volumes of butanol R.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: C₉H₆O₄
Molecular Weight: 178,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
UN: 1993
ADR: 3,III