Oxalsäure 0,5% in Schwefelsäure 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethandisäure
87883.290EA 248 EUR
87883.290
Oxalsäure 0,5% in Schwefelsäure 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Oxalsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 2796
ADR: 8,II