Palladium(II)chlorid 0,4% in Salzsäure 13,5% Reag. Ph. Eur. 1061501
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Palladiumdichlorid
87884.180EA 403 EUR
87884.180
Palladium(II)chlorid 0,4% in Salzsäure 13,5% Reag. Ph. Eur. 1061501
Palladium(II)chlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysezertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: PdCl₂
Molecular Weight: 177,33 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003558
CAS-Nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3264
ADR: 8,II