Orthoperiodsäure 0.002 mol/l in Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1063000
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Überiodsäureortho-Periodsäure
87887.180EA 106 EUR
87887.180
Orthoperiodsäure 0.002 mol/l in Essigsäure Reag. Ph. Eur. 1063000
Orthoperiodsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/779077.jpg