Molybdat-Wolframat-Reagenz Reag. Ph. Eur. 1065000

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

87893.180EA 281 EUR
87893.180
Molybdat-Wolframat-Reagenz Reag. Ph. Eur. 1065000
Molybdat-Wolframat-Reagenz

Bestellinformation: Geliefert mit Zertifikat, Produktion nur auf Anfrage ! Bitte fragen Sie bei Ihrem Kundenbetreuer nach!

Siedepunkt: 213 °C
UN: 3264
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR