Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat 5,3% (w/v) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069801
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ferrocyankalium Trihydratgelbes Blutlaugensalz
87902.180EA 107 EUR
87902.180
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat 5,3% (w/v) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069801
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Molecular Weight: 422,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2