Kaliumhydrogenphthalat 0.2 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1070001
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäure KaliumsalzKaliumphthalat monobasischPhthalsäure Kaliumsalz
87903.290EA 84.6 EUR
87903.290
Kaliumhydrogenphthalat 0.2 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1070001
Kaliumhydrogenphthalat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Molecular Weight: 204,22 g/mol
MDL: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg