Zinkchlorid 20% in Ameisensäure 68% Reag. Ph. Eur. 1096601
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: ZinkdichloridZink(II)chloridChlorzink
87965.290EA 496 EUR
87965.290
Zinkchlorid 20% in Ameisensäure 68% Reag. Ph. Eur. 1096601
Zinkchlorid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: ZnCl₂
Molecular Weight: 136,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 1760
ADR: 8,II