EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse) für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Titriplex® VIIdranal® VIEthylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäureEthylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäureKestranal® FE PA
03779-50GEA 277.4 EUR
03779-50G
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse) für die Komplexometrie, Fluka™
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Molecular Weight: 380,35 g/mol
Schmelzpunkt: 241-250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) 97.0 - 101.0 %
Assay (alkalimetric) 98.0 - 102.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 2.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Sulfated ash Max. 0.1 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 400 ppm