EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Titriplex® VIIdranal® VIEthylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäureEthylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäureKestranal® FE PA
324626-25EA 188 EUR
324626-25
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure), Millipore®
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Molecular Weight: 380,35 g/mol
Schmelzpunkt: 240…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560