1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate ≥98,5% für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: DCTA
34588-25GEA 96.75 EUR
34588-25G 34588-100G
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate ≥98,5% für die Komplexometrie, Fluka™
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·H₂O
Molecular Weight: 364,35 g/mol
Schmelzpunkt: 210-220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150952
CAS-Nummer: 145819-99-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on the anhydrous basis) Min. 99 %
Water (Karl Fischer) 4.8 - 5.6 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %