1,4-Dioxan 0,05% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1032002
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 1,4-DiethylendioxidGlycolethyletherp-Dioxan1,4-Dioxacyclohexan
87821.180EA 217 EUR
87821.180
1,4-Dioxan 0,05% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1032002
1,4-Dioxan
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg