Methylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O), hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
K390-250GEA 727 EUR
K390-250G
Methylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O), hochrein
Methyl cellulose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (2%, Water) Pass
Viscosität (2%, Wasser)@20°C 3500 - 5600 cps
Appearance white powder with a yellow cast