Natriumhydrogencarbonat

Lieferant: CAESAR & LORENTZ GMBH

Synonyme: Natriumbicarbonat

CSLO2428.0500EA 24 EUR
CSLO2428.0500
Natriumhydrogencarbonat
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Molecular Weight: 84,01 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR