Pararosaniliniumchlorid, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Basic Red 9, Fuchsin basisch Hydrochlorid, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid, 4,4',4''-Triaminotrityliumchlorid, 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid, Pararosanilin, Parafuchsin
227880250
227881000
227880050
227885000
ACRO227880250EA
82.3
EUR
ACRO227880250
ACRO227881000
ACRO227880050
ACRO227885000
Pararosaniliniumchlorid, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Pararosaniliniumchlorid
Formel:
C₁₉H₁₈ClN₃ Molecular Weight: 323,82 g/mol Schmelzpunkt: 268…270 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001657 CAS-Nummer: 569-61-9 EINECS: 209-321-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥85 % |