Pararosaniliniumchlorid 98%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Basic Red 9, Fuchsin basisch Hydrochlorid, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid, 4,4',4''-Triaminotrityliumchlorid, 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmethylen)dianilinhydrochlorid, Pararosanilin, Parafuchsin
416800250 416800050 416801000
ACRO416800250EA 92.6 EUR
ACRO416800250 ACRO416800050 ACRO416801000
Pararosaniliniumchlorid 98%, rein
Pararosaniliniumchlorid
Formel: C₁₉H₁₈ClN₃
Molecular Weight: 323,82 g/mol
Schmelzpunkt: 268…270 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001657
CAS-Nummer: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 543 to 549 nm (c=0.0003%, 50% EtOH)