Murexid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ammonium-5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylidenamino)barbituratAmmoniumpurpuratPurpursäure Ammoniumsalz
A17540.30EA 570 EUR
A17540.30 A17540.09 A17540.18
Murexid
Murexid
Formel: C₈H₈N₆O₆
Molecular Weight: 284,19 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012777
CAS-Nummer: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 14,6306