Murexid für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Ammonium-5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylidenamino)barbituratAmmoniumpurpuratPurpursäure Ammoniumsalz
33414-10GEA 76.58 EUR
33414-10G 33414-5G
Murexid für die Komplexometrie, Fluka™
Murexid
Formel: C₈H₈N₆O₆
Molecular Weight: 284,19 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012777
CAS-Nummer: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suitability for Complexometry complying