Schliff-Fett, LITHELEN
Lieferant: Leybold
291-1330EA 0 EUR
291-1330
Schliff-Fett, LITHELEN
Schmiermittel
Lithelen enthält Lithiumseifen und ist durch Hochvakuum-Behandlung nicht anfällig für höhere Dampfdrücke.
  • Für den Temperaturbereich 0 bis 150 °C
  • Für Anwendungen von Normaldruck bis 10¯8 mbar
  • Tropfpunkt >210 °C