Film, Kodak BioMax® MR
Lieferant: Carestream Health
Kodak® BioMax®
730-3245EA 0 EUR
730-3245 730-2543 730-1106 733-2419
Film, Kodak BioMax® MR
Autoradiographie-Filme Filme
BioMax® MR ist ein einseitig emulgierter Film für maximale Auflösung und Empfindlichkeit für den Nachweis von mit ³⁵S, ³²P, und ¹⁴C markierten Proben. Die Emulsionsbeschichtung auf einer Seite der transparenten Unterlage bietet höchste Bildauflösung und Hintergrundschärfe zur Erkennung aller Markierungen, was eine leichtere und präzisere Auswertung von Sequenzierungsgelen ermöglicht. BioMax® MR Film bietet zudem eine maximale Auflösung für den direkten Nachweis von mit ³²P markierten Proben, liefert eine schärfere und klarere Bandempfindlichkeit und ermöglicht somit die Darstellung von kleinsten Details. BioMax® MR Film eignet sich zudem für den Nachweis der meisten Chemilumineszenz-markierten Proben. Trotz seiner etwas geringeren Empfindlichkeit im Vergleich zu BioMax® MS bietet BioMax® MR Film eine maximale Auflösung und wird für Western-Chemilumineszenz-Anwendungen empfohlen, die eine relativ kurze Exposition erfordern.
  • Maximale Auflösung und Hintergrundschärfe zur leichten und genauen Auswertung von Sequenzierungsgelen Empfohlen für mit ³⁵S, ³²P und ¹⁴C markierte Proben
  • T-Grain Emulsions-Technologie, für eine um zwei- bis vierfach höhere Sensitivität im Vergleich zu anderen Filmen, bietet eine bessere Erkennbarkeit bei Bändern mit geringer Intensität
  • Für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung geeignet
Verpackung: Ohne Trennblätter, 50 pro Karton.