Laborkörbe
Lieferant: Heidrun Europlastic
113-9050EA 20.4 EUR
113-9050 113-9051
Laborkörbe
Körbe Transportkörbe
HDPE.
  • Zwei klappbare Tragegriffe
  • Platzsparend, stapelbar
  • Farben sind nicht wählbar
Vielseitig einsetzbare Körbe zum sicheren Transport, zur Aufbewahrung und zum Abtropfen von Labormaterialen.