Drahtkorb
Lieferant: Hupfer Metallwerke
Hupfer®
216-7470EA 501 EUR
216-7470
Drahtkorb
Körbe Drahtkörbe
Edelstahl, elektrolytisch poliert.
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Klappbarer Tragegriff mit Kunststoff-Handgriff
  • Robustes Design (Drahtgeflechtsgröße 8×8 mm) mit 2 Stangen zur Bodenverstärkung
Diese rechteckigen Körbe lassen sich vielseitig verwenden.