Beakers, low form, Azlon®
Lieferant: SciLabware
Azlon®
213-0449EA 152 EUR
213-0449 213-0453 213-0452 213-0451 213-0450 213-0456 213-0455
Beakers, low form, Azlon®
Becher
PMP (TPX), crystal clear.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to +180 °C
  • Smooth surfaces for quick, easy cleaning
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und extrem gut ablesbarer, blauer Graduierung. Gerade Seiten.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +180 °C
  • Glatte Oberflächen für schnelle, einfache Reinigung
Ideal for general laboratory use. With spout and exceptionally easy to read red graduation. Straight sided.
Standards: ISO 7056