Ballonflaschen, mit Sanitärflanschen, PC, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-4405EA 849 EUR
216-4405
Ballonflaschen, mit Sanitärflanschen, PC, Nalgene®
Flaschen Ballons
PC, glasklar.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig von -100 bis +135 °C, autoklavierbar
  • Rohstoff ist konform mit Vorgaben von USP, Klasse VI und FDA
Ideal zur Aufbewahrung, zum Transport oder zum Abfüllen in pharmazeutischen und biotechnischen Anwendungen. Der aufgeschweißte 75 mm-Sanitärflansch ist passend für Standard-Flanschanschlüsse. Die Flasche wird mit einem fest und sicher sitzenden Klemmverschluss abgedichtet. Das Sanitärdesign ist leichter zu Reinigen als Behälter mit Gewinden.