Zentrifugenflaschen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
525-2471EA 111 EUR
525-2471
Zentrifugenflaschen, Nalgene®
Flaschen Zentrifugenflaschen
PC, Rundboden, mit PP-Schraubverschluss, autoklavierbar
  • Transparent, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Belastbar bis 27 500 ×g
  • Zum Gebrauch mit Adapter 525-2401