Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-1065EA 59.5 EUR
215-1065
Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, weiß mit farblich (rot, grün, blau, weiß und gelb) sortierten PP-Schraubverschlüssen und LDPE-Dosierspitze.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Drop control tip snaps securely into place. Drops are dispensed individually
  • White material, ideal for UV light-sensitive products, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Die Reagenzienidentifikation ist mit den vielen Farben der Schraubverschlüsse sehr einfach Diese Tropfflaschen bieten ein verlässliches, wiederholbares Dispensieren von Reagenzien und anderen Flüssigkeiten. Sie stellen eine sehr gute Alternative zu Pipetten oder anderen, herkömmlichen Dispensiergeräten dar. Das Material ist geeignet für die meisten Biotech-, Diagnostik- und Pharmaanwendungen.