Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Azlon®
Lieferant: SciLabware
Azlon®
215-0523EA 19.9 EUR
215-0523 215-0522 215-0525 215-3108 215-4058 215-0526
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Azlon®
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • More flexible and more impact resistant than HDPE bottles
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904