Dosen, Weithals, mit Gewinde
Lieferant: KAUTEX TEXTRON
215-2524EA 3.5 EUR
215-2524 215-2525 215-2522 215-2523 215-3379 215-3378 215-2521
Dosen, Weithals, mit Gewinde
Dosen Dosen, Universal
HDPE, rund, naturfarben.
  • Weite Öffnung
  • Leicht zu Befüllen und Entleeren
  • Auslaufsicher
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Schwarzer Verschluss mit Einlage aus PE-Schaum, auslaufsicher
  • Halal zertifiziert
Durch die weite Öffnung sind die Behälter leicht zu befüllen und zu reinigen. Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulvrigen oder granulierten Materialien.