Labtop Cooler -20 °C, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
391-7635EA 296 EUR
391-7635
Labtop Cooler -20 °C, Nunc™
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
Stoßfestes PC.
  • Deckel ist auf einer Seite mit einem alphanumerischen, aufgedruckten Gitter versehen
  • Bietet Platz für 20 CryoTubes™ (1,0 und 1,8 ml), Einsätze für Mikroröhrchen mit 0,2 bis 0,5 ml sind im Lieferumfang enthalten
  • Stapelbar
  • Mit Arretiergriff
Schützt Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen auf dem Labortisch während Gefriertemperaturen beibehalten werden. Hält die Gefriertemperatur während frostfreier Zyklen, bei Unterbrechungen der Stromzufuhr und bei versehentlichem Öffnen der Türe konstant.