Spender für Einwegartikel
Lieferant: AK
113-0031EA 737 EUR
113-0031
Spender für Einwegartikel
Boxen Spenderbehälter
PETG.
Ideal für die Lagerung und Entnahme von Einwegartikeln wie Überschuhe, Handschuhe oder Hauben und eine Vielzahl weiterer Laborutensilien.
  • Zwei Fächer mit separaten Klappdeckeln zum einfachen Befüllen und leichten Entnehmen
  • Einfache Reinigung
  • Robustes, standfestes Tischmodell