Spender für Kleinteile
Lieferant: AK
113-0033EA 524 EUR
113-0033
Spender für Kleinteile
Boxen Spenderbehälter
Acryl, glasklar.
Ideal für die Lagerung und Entnahme von Einwegartikeln wie Überschuhe, Handschuhe oder Haarhauben und eine Vielzahl weiterer Laborutensilien.
  • 4 Fächer mit Klappdeckel an den Befüllöffnungen und den Entnahmestellen
  • Leichte und einfache Reinigung
  • Als Wand- oder Tischmodell verwendbar