Eimer
Lieferant: Kautex
216-1534EA 28.8 EUR
216-1534 216-1553 216-1536
Eimer
Eimer
HDPE, mit Graduierungen.
  • Rostfreier Griff
  • Dickwandig
  • Robust
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Halal zertifiziert
Industrie- und Laboreimer sind mit und ohne Ausguss erhältlich. Kunststoffbeschichteter Stahlgriff. Baueimer sind dunkelgrau und haben einen rostfreien Griff. Alle Eimer sind dickwandig und sehr stabil für eine lange Lebensdauer und mit einer Literskala auf der Innenseite versehen.