Transportbehälter für Biogefahrstoffe, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
113-8185EA 128 EUR
113-8185
Transportbehälter für Biogefahrstoffe, Nalgene®
Transportbehälter Transportbehälter für Biogefahrstoffe
Transparentes PC mit Silikondichtung und PC-Klemmen.
Auslaufsicheres Tragegestell für den sicheren Transport potentiell biogefährlicher Proben. Mit Deckel autoklavierbar oder zum Schutz vor biogefährlichen Stoffen ohne das Lösen der Klammern autoklavierbar. Biogefahr-Warnetiketten zur Kennzeichnung liegen bei.
  • Für 13- oder 16-mm-Vacutainer-Röhrchen
  • Für andere Röhrchen anpassbar
  • Widerstandsfähig und schlagfest mit ausgezeichneter Sichtbarkeit des Inhalts
  • Praktische Griffe sind seitlich eingegossen
  • Klammern halten Tragegestell verschlossen und sorgen für auslaufsichere Abdichtung
Dieser geschlossene Systemträger dient dem Schutz des Laborpersonals beim Transport von Röhrchen, die mit potenziell gefährlichen Proben gefüllt sind. Es ist autoklavierbar, ohne dass der Deckel entfernt oder die Klemmen geöffnet werden müssen, um eine gefährliche Exposition zu vermeiden. Warnetiketten sind im Lieferumfang enthalten.
  • Für 13 oder 16 mm Vacutainer-Röhrchen, jedoch an fast alle Röhrchengrößen anpassbar
  • Widerstandsfähig und schlagfest; hochtransparent zur guten Identifikation des Inhalts
  • Praktische Griffe sind seitlich integriert
  • Klammern halten Tragegestell verschlossen und sorgen für auslaufsichere Abdichtung
Entspricht OSHA Standard 29 CFR Teil 1910.1030 zur Verwendung als Schutz vor Krankheitserregern im Blut.
Standards: Entspricht OSHA Standard 29 CFR Teil 1910.1030 zur Verwendung als Schutz vor Krankheitserregern im Blut.
Bestellinformation: Edelstahlgriff muss separat bestellt werden.