Sicherer Flaschenträger, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7991EA 103 EUR
215-7991
Sicherer Flaschenträger, Nalgene®
Transportbehälter Flaschentragebehälter
PC.
  • Für runde oder quadratische Flaschen
  • Temperaturbeständig bis 135 °C und autoklavierbar
  • Griff lässt sich zur Lagerung in den Träger schieben
Diese Flaschenträger eignen sich zum Transport oder zur Aufbewahrung von bis zu 8×500-ml-Flaschen.