Bakterielle Zellspatel
Lieferant: Simport
391-3015EA 236 EUR
391-3015
Bakterielle Zellspatel
Schaber Zellschaber
PS, steril.
  • Keine Flammensterilisation erforderlich
  • Für die einfache Zellverteilung auf der Oberfläche einer Agarplatte konstruiert
  • Lieferung in sterilen Einzelverpackungen
Grifflänge: 176 mm
Schaber-Kopfbreite: 36 mm