Bürettenhalter
Lieferant: VWR
VWR®
241-0043EA 75.5 EUR
241-0043
Bürettenhalter
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Vinyl, schwarz. Einfaches Modell.
  • Für 2 Büretten bis zu 12 mm Ø
  • Einfache Höhenverstellung
  • Mittels Rändelschraube an Stativstangen fixierbar
Einfaches Modell.
  • Für 2 Büretten bis zu 12 mm Ø
  • Einfache Höhenverstellung
  • Mittels Rändelschraube an Stativstangen fixierbar