Schraubverschlusskappen für Laborflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
201-0002EA 35.9 EUR
201-0002 201-0003 201-0004 201-0000 201-0001
Schraubverschlusskappen für Laborflaschen, DURAN®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PBT, rot, mit PTFE-beschichteten Dichtungen.
  • Für DIN-GL-Gewinde
  • Temperaturbeständig bis 180 °C
  • Autoklavierbar, heißluftsterilisierbar