Schürze, Tyvek® 500, Model PA30L0
Lieferant: DuPont
Tyvek®
113-0479EA 382 EUR
113-0479
Schürze, Tyvek® 500, Model PA30L0
Einweg-Kleidung
Der Mantel besteht aus Tyvek® einem Material aus Flash-Spun-PE mit hoher Dichte. Tyvek® ist sowohl für Luft als auch für Wasserdampf durchlässig, stößt jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab. Es bietet eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu 1 µm Größe). Speziell für die Verwendung mit Tychem®-Kleidung entwickelt, kann Tychem®-Zubehör einen verbesserten Schutz für Körperteile bieten, die gefährlichen Substanzen stärker ausgesetzt sind.
  • Wadenlange Schütze mit Bändern in Nacken im Rückenbereich
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
  • Kein Zusatz von Silikon
Typische Einsatzgebiete umfassen: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren und allgemeine Reinigungsarbeiten.
Länge: 108 cm
Standards: Typ PB [6-B]; EN 14126; Kat. III; (EU) 2016/425
Verpackung: 100 pro Box, lose verpackt.