Reversed Phase HPLC-Säulen, HxSil C8 und HxSil C18
Lieferant: Hamilton
554-1272EA 305 EUR
554-1272 554-1340 554-1273 HAMI79299 554-1235 554-1216 554-1238 554-1347 554-1237 554-1331 554-1267 554-1266 554-1332 554-1207 554-1217 554-1209 554-1208 HAMI79923 HAMI79922
Reversed Phase HPLC-Säulen, HxSil C8 und HxSil C18
Chromatographiesäulen
100 Å-Säulen auf Kieselgelbasis für Umkehrphasenchromatographie.
  • Zur Trennung von einander ähnlichen PAHs
  • Bessere Retention von schwach zurückgehaltenen Verbindungen
  • Zur Trennung von neutralen, sauren und basischen Komponenten ohne Tailing (Tailingfaktor unter 2,0)