Gaswaschflaschen nach Drechsel, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
201-0381EA 67.84 EUR
201-0381
Gaswaschflaschen nach Drechsel, DURAN®
Flaschen Gaswaschflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Screw cap system with Drechsel-head, without filter disc, adjustable immersion, GL 45 thread.