Kühlkissen
Lieferant: J.D. Honigberg International
216-7015EA 1400 EUR
216-7015
Kühlkissen
Kühlakkus
Für Kühlung, Versand und Kaltlagerung. Der Eis-Ersatz ist in kleine Plastikbeutel verpackt und eignet sich zum Einbetten von Proben und anderen tiefgekühlten Lebensmitteln. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität bieten diese Beutel Schutz vor Erschütterungen oder Bruch. Sie passen sich an die Formen der gekühlten Waren an. Wenn die Kühlpads auf 9 °C oder niedriger gekühlt werden, bleiben sie dreimal länger kühl als Eis. Verschweißt, sehr stabil, hält Druckbelastungen bis zu 8 kg/cm² für mehr als fünf Minuten stand.
  • Keine wässrigen Rückstände von Eis, wiederverwendbar und einfach zu reinigen
  • Energiesparend: Kein Wasser erforderlich
  • Kühlmittel lebensmittelsicher
Singles (50 lbs. per case), 1500 individual packets. (+30°F/-1°C)