Ultra-Mikro-Küvetten
Lieferant: Hellma Analytics
HELL105-201-85-K-4EA 0 EUR
HELL105-201-85-K-4 634-9089 634-9087 634-9088 634-9092 634-9093 HELL105-201-15-K-4 634-9090 634-9091 634-0973 HELL105200-1085K-4 634-0976 634-0977 HELL105200-1015K-4 634-9328 HELL1052021015-K-4 HELL105-202-85-K-4
Ultra-Mikro-Küvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Ultramikro-Küvetten mit PE-Stopfen.
Bitte beachten Sie, dass Paare spektral kalibriert sind.