Exsikkator, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-3120EA 202 EUR
467-3120
Exsikkator, Nalgene®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Kunststoff
Transparent aus PC, leicht und unzerbrechlich. Geeignet zur Anwendung mit oder ohne Vakuum. Stabiler Stand durch große Standfläche. Vakuumanschluss am Unterteil für Schläuche mit 6,4 - 9,5 mm Innen-Ø. Verwendbar mit jeder 230 mm Exsikkator-Platte, wie z. B. 467-3100. Nur zur Verwendung bei Raumtemperatur geeignet.
  • Zweckmäßige seitliche Griffe an Deckel und Unterteil
  • Luftdicht durch O-Ring, ohne Einfetten
  • Hahn abnehmbar
Bestellinformation: Die Platte ist nicht im Lieferumfang enthalten; bitte die passende Platte separat bestellen.